Learn More
TEA, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. p-7042798
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 15495959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63793.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Triethanolamine (TEA), an emulsifier, surfactant and capping agent, may be used to study its toxicity profile and mechanisms. TEA may be used in various drug delivery constructs to improve drug solubility. TEA may be used to cap CdTe nanoparticles.Triethanolamine is found are liquid laundry detergents, dishwashing liquids, general cleaners, hand cleaners, polishes, metalworking fluids, paints, shaving cream and printing inks. Triethanolamine is also used as organic additive in the grinding of cement clinker. TEA has also been used in photographic (silver halide) processing. It has been promoted as a useful alkali by amateur photographers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethanolamin (TEA), ein Emulgator, Tensid und Abdeckmittel, kann zur Untersuchung seines Toxizitätsprofils und seiner Mechanismen verwendet werden. TEA kann in verschiedenen Wirkstoffabgabekonstrukten verwendet werden, um die Löslichkeit der Arzneistoffe zu verbessern. TEA kann verwendet werden, um CdTe-Nanopartikel zu deckeln. Triethanolamin ist in Flüssigwaschmittel, Geschirrspülmittel, allgemeine Reinigungsmittel, Handreiniger, Polituren, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Farben, Rasiercreme und Druckfarben zu finden. Triethanolamin wird auch als organischer Zusatz beim Mahlen von Zementklinker verwendet. TEA wurde auch in der fotografischen Verarbeitung (Silberhalogenid) verwendet. Es wurde unter Amateurfotografen als nützliches Alkali beworben.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (.1 M – klar, farblos)
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit, Luft, Säuren, Metallen, Halogenkohlenwasserstoffen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-71-6
Summenformel C6H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00002855
InChI-Schlüssel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethanolamine buffer solution
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TEA buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.1 M,clear,colorless
SMILES C(CO)N(CCO)CCO