Learn More
Skytec Türkisfarbene, latexfreie Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17822174 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6,5/7,Small, Klein
7,5/8,Medium, Mittel
8,5/9,Large, Groß
9,5/10,X- Large, Extragroß
10,5/11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17822174 6,5/7,Small, Klein 100 Stück
17862164 7,5/8,Medium, Mittel 100 Stück
17862174 8,5/9,Large, Groß 100 Stück
17852174 9,5/10,X- Large, Extragroß 100 Stück
17882174 10,5/11,2X-Large, 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17822174 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKYTEAL1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.80 €
    15.20 € / 100 Stück
    Sparen 7.60 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Teal Einweg-Nitrilhandschuhe (latexfrei) sind hochwertige, puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril. Extrem robust und bietet eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und Durchstiche als herkömmliche Nitril-Einwegartikel.
  • 100 % hochwertiges Nitril, Dicke 0,12 mm
  • Beständig gegen Öle, Säuren und viele Chemikalien
  • Bis zu viermal höhere Durchstoßfestigkeit als Latex
  • Puderfrei, nicht steril
  • Leicht und bequem mit einem ‘zweite Haut’ fühlen
  • Foodsafe
  • Kategorie III, EN374- und EN455-Zulassung
  • AQL 1,5
  • Latexfrei
  • Dicke 0,12 mm (6 g)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CAT III
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Ja
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Größe 6,5/7,Small, Klein
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Menge 100 Pk.
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm