Learn More
Labconco™ Wegwerfdichtungen aus Aluminium für Serum-Flaschen, klein
Artikelnummer. 15113075 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
57 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
15113075 57 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15113075 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7577010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Labconco™ Wegwerfdichtungen aus Aluminium für Serumflaschen, klein, sind Packungen mit 13 mm-Kappen, die auf 2 und 3 ml-Serumflaschen aus Glas passen. 100/Packung
  • Serumflaschen enthalten kleine Proben für die Chargentrocknung auf einem Tablett
  • Auch zum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern
  • Verschlusskappen aus Aluminium sind separat erhältlich, um eine einfache Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trocknen kleiner Proben
Material Aluminium
Anzahl pro Packung 100Pack
Gewindegröße (metrisch) 57 mm
Halsausführung 57 mm
Form Rund
Produkttyp Aluminiumdichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) 2/3 ml-Serumflaschen aus Glas
Verschlussgröße 13 mm
Durchmesser (metrisch) 13 mm