Learn More
Invitrogen™ Tebentafusp Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30132108
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30132108 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30132108
Marke: Invitrogen™ MA554999
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Compatible with Direct ELISA.
Tebentafusp targets gp100 peptide presented by HLA-A*02:01 on melanoma cells and redirects T cells to kill these cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tebentafusp Humanized
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1.06 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 9mM citric acid, 41mM sodium phosphate with 2mM DTT, 1% mannitol, 5% trehalose, 0.02% Tween 20 and no preservative; pH 6.5
Gen-Alias CD3E; T3E
Wirtsspezies Human
Immunogen Recombinant Human CD3E and TCR (target: gp100 peptide-HLA Complex).
Reinigungsverfahren Metal-chelate chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype scFv