Learn More
Tebipenem, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488288
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488288 10 mg 10 Milligramm
16474177 50 mg 50 Milligramm
16420728 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488288 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0076
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tebipenem is an orally available carbapenem antibiotic, shows broad-spectrum activity against Gram-positive and -negative bacteria, except for Pseudomonas aeruginosa.
Tebipenem is an orally available carbapenem antibiotic, shows broad-spectrum activity against Gram-positive and -negative bacteria, except for Pseudomonas aeruginosa.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tebipenem
Physikalische Form Solid
CAS 161715-21-5
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H21N3O4S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym LJC 11036
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (86.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (18.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1C2=O)=C(SC3CN(C4=NCCS4)C3)[C@H](C)[C@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C)O
Molekulargewicht (g/mol) 383.49
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research