Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tebuconazol
Artikelnummer. 16690832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16690832 1 g 1 Gramm
16600842 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16690832 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463260010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107534-96-3 | C16H22ClN3O | 307.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107534-96-3
Summenformel C16H22ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 307.82
MDL-Nummer MFCD02674797
InChI-Schlüssel PXMNMQRDXWABCY-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)-4,4-Dimethyl-3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN1C=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tebuconazole
Schmelzpunkt 102.0°C to 105.0°C
Flammpunkt >100°C
Menge 1 g
Formelmasse 307.82
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tebuconazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tebuconazole