missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TEC Monoclonal Antibody (663921)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561677

Artikelnummer. 30534774

  • 482.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

TEC is a non-receptor protein-tyrosine kinase containing a pleckstrin homology domain and is highly expressed in many hematopoietic cell lines. They are also key players in the regulation of the immune functions. Tec kinase is an integral component of T cell signaling and has a distinct role in T cell activation. This gene may be associated with myelodysplastic syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TEC
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and no preservative
P24604, P42680
Tec
E. coli-derived recombinant human Tec, Met1-Met187.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
663921
Unconjugated
Tec
cytoplasmic tyrosine kinase, Dscr28C related; MGC126760; MGC126762; PSCTK4; TEC; tec protein tyrosine kinase; tyrosine-protein kinase Tec
Mouse
Protein A/G
RUO
100124696, 21682, 7006
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt