Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminium-Heizblockeinsatz
Beschreibung
- Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
- Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wells mit flachem Boden |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 20 |
| Typ | Block einfügen |
| Tiefe (angloamerikanisch) Well | 0,79 in. |
| Tiefe (metrisch) Well | 20 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Well | 0,47 in. |
| Durchmesser (metrisch) Well | 12 mm |