Learn More
Techne™ 3PRIMEBASE Thermocycler
Das vollfarbige Touchscreen-Display, die einfache Programmierung und die intuitive Anwenderoberfläche gewährleisten eine konkurrenzlose Anwenderfreundlichkeit
Beschreibung
- Vorinstallierte Templates ermöglichen die schnelle Erstellung komplizierter Programme über eine intuitive Touch-Oberfläche (3.5 in.-VGA mit grafischem Display)
- Programme können per USB zwischen Geräten oder an den Computer übertragen werden
- Interner Speicher für bis zu 1000 Programme mit unbegrenztem Speicher auf einem USB-Datenstick
- Kleine, platzsparende Standfläche
- Automatischer Neustart nach einem Stromausfall
- Sperrmöglichkeit; 24 x 0.2 ml (kompatibel mit 8-Well Mikroröhrchenstreifen) und 18 x 0.5 ml
- Anforderungen an die Elektrik: 100 – 230 V 50 – 60 Hz, 155 W
Technische Daten:
- Block-Temperaturbereich: 4 bis 100 °C (4 °C höchste Stufe)
- Blockuniformität bei 55°C: < ±0.3 °C
- Temperaturgenauigkeit bei 55 °C: < ±0.25 °C
- Maximale Beheizungsgeschwindigkeit: 3.0 °C/s
- Fixierter Druck beim Erhitzen des Deckels
- Typ: 2 x Peltier-Element/Block
- L x B x H: 350 x 210 x 280 mm
- Gewicht: 6 kg
Garantie
4 Jahre Garantie