Learn More
Techne™ 3PrimeG Thermocycler mit Gradient
Erfordert 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz, 155 W. Der Techne™ 3PrimeG Thermocycler mit Gradient verfügt über alle Eigenschaften des 3PrimeX.
N.V.
Beschreibung
- Touchscreen mit Farbschnittstelle (3.5 in. VGA mit graphischer Anzeige) für ein schnelles Einrichten des Programms
- Programme können per USB zwischen Geräten oder an den Computer übertragen werden
- Erhöhte Probenkapazität mit einem Fassungsvermögen von 48 x 0.2 ml-Mikroröhrchen, 30 x 0.5 ml-Röhrchen sowie einer halben 96-Well Platte im horizontalem Format
- Interner Speicher für bis zu 1000 Programme mit unbegrenztem Speicher auf einem USB-Datenstick
- Kleine, platzsparende Standfläche
- Automatischer Neustart nach einem Stromausfall
- Druck des beheizten Deckels einstellbar
- Anforderungen an die Elektrik: 100 – 230 V 50 – 60 Hz, 155 W
Technische Daten:
- Block-Temperaturbereich: 10 bis 100 °C (4 °C höchste Stufe)
- Blockuniformität bei 55°C: < ±0.3 °C
- Temperaturgenauigkeit bei 55 °C: < ±0.25 °C
- Einstellbare Temperatur für beheizten Deckel: 35 bis 115 °C oder Aus
- Maximale Beheizungsgeschwindigkeit: 3.0 °C/s
- Gradientbereich: 30° bis 80 °C
- Maximaler Gradient: 14 °C
- Minimaler Gradient: 1 °C
- Typ: 2 bis 4 Peltierelemente/Block
- L x B x H: 350 x 210 x 280 mm
- Gewicht: 6 kg
Garantie
4 Jahre Garantie
Spezifikation
100 – 230 V 50 – 60 Hz, 155 W |