Learn More
Techne™ 5PrimeG Thermocycler mit Gradient
Ermöglicht die Optimierung der Anlasstemperaturen in nur einem Versuch durch einen weiten linearen Gradientenbereich von 19 bis 29 °C. Bibby Scientific™ Techne™ 5PrimeG Gradienten-Thermocycler gewährleisten hohe Leistung, hohen Durchsatz und maximale Flexibilität.
N.V.
Beschreibung
- Weiter, linearer Gradient mit einem Bereich von 29 °°C ermöglicht das Optimieren der Annealing-Temperaturen in einem Experiment
- Die Gradientenrechnerfunktion zeigt die Temperatur jeder der 12 Spalten an und stellt somit eine einfache Reproduzierbarkeit der thermalen Bedingungen sicher
- Touchscreen mit Farbschnittstelle (3.5 in. VGA mit graphischer Anzeige) für ein schnelles Einrichten des Programms
- Programme können per USB zwischen Geräten oder an den Computer übertragen werden
- Blockoptionen: 96 x 0.2 ml (kompatibel mit Platten mit und ohne Stehrand), 60 x 0.5 ml, 384-Well und Combi-Block (33 x 0.2 ml und 33 x 0.5 ml)
- Interner Speicher für bis zu 1000 Programme mit unbegrenztem Speicher auf einem USB-Datenstick
- Kleine, platzsparende Standfläche
- Automatischer Neustart nach einem Stromausfall
- Druck des beheizten Deckels einstellbar
- Anforderungen an die Elektrik: 100 – 230 V 50 – 60 Hz, 155 W
Technische Daten:
- Block-Temperaturbereich: 10 bis 100 °C (4 °C höchste Stufe)
- Blockuniformität bei 55°C: < ±0.3 °C
- Temperaturgenauigkeit bei 55 °C: < ±0.25 °C
- Einstellbare Temperatur für beheizten Deckel: 35 bis 115 °C oder aus
- Maximale Beheizungsgeschwindigkeit: 3.4 °C/s
- Gradientbereich: 30° bis 80 °C
- Maximaler Gradient: 29 °C (19 °C für 384)
- Minimaler Gradient: 1 °C
- Typ: 8 x Peltier-Element/Block
- L x B x H: 420 x 240 x 240 mm
- Gewicht: 9.4 kg
Garantie
4 Jahre Garantie