Learn More
Cole-Parmer™ Techne™
Beschreibung
- Heizgerät mit optimierter Präzision und ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit
- Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
- Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch
- 230 VAC-Betrieb
- Kalibrierter Drehknopf zum Einstellen der Temperatur in 2 °C-Schritten
- Ausgezeichnete Stabilität von ±0,05 °C bei 40 °C
- Mit Blockextraktionswerkzeug und Netzkabel mit UK- und europäischem Stecker
- Ideal für alle Ihre Anforderungen an die Probenerwärmung bzw. für Forschung oder allgemeine chemische Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 °C bis 200 °C |
| Typ | Trockenbad/Block |
| Aufheizgeschwindigkeit | 30 °C bis 200 °C in 30 Minuten |
| Anzahl Blöcke | 3 |
| Temperaturstabilität | Bei 40 °C ±0,1 °C; bei 100 °C ±0,15 °C |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Abmessungen (L x B x H) | 279 x 260 x 105 mm |
| Länge (metrisch) | 295 mm |
| Breite (metrisch) | 260 mm |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Mehr anzeigen |