Learn More
Cole-Parmer™ Verstellbare Edelstahlschalen
Beschreibung
- Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
- Ändern Sie die Nutztiefe des Bads mit diesen Edelstahlschalen mit Kugelkette und Clip.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Adjustable Bath Tray, for 8 Liter Baths |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Unbeheiztes Wasserbad 16104-53 |
| Typ | Verstellbare Ablage |
| Material | Rostfreier Stahl |