Learn More
Cole-Parmer™ Verstellbare Edelstahlschalen
Artikelnummer. 12767959
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
12 l
18 und 26 l
26 l
48 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
Unbeheiztes Wasserbad 16101-88
Unbeheiztes Wasserbad 16101-89
Unbeheiztes Wasserbad 16104-45
Unbeheiztes Wasserbad 16104-53
Unbeheiztes Wasserbad 16112-01
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12767959
Marke: Cole-Parmer™ 1212279
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbessern Sie die Leistung Ihrer Techne™ Bäder und Umwälzthermostate
  • Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
  • Ändern Sie die Nutztiefe des Bads mit diesen Edelstahlschalen mit Kugelkette und Clip.
Spezifikation
Beschreibung Adjustable Bath Tray, for 18 Liter Baths
Kapazität (metrisch) 18 und 26 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Unbeheiztes Wasserbad 16112-01
Typ Verstellbare Ablage
Material Rostfreier Stahl