Learn More
Cole-Parmer™ Verstellbare Edelstahlschalen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
12 l
18 und 26 l
26 l
48 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
Unbeheiztes Wasserbad 16101-88
Unbeheiztes Wasserbad 16101-89
Unbeheiztes Wasserbad 16104-45
Unbeheiztes Wasserbad 16104-53
Unbeheiztes Wasserbad 16112-01
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
- Ändern Sie die Nutztiefe des Bads mit diesen Edelstahlschalen mit Kugelkette und Clip.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Adjustable Bath Tray, for 8 Liter Baths |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Unbeheiztes Wasserbad 16104-53 |
| Typ | Verstellbare Ablage |
| Material | Rostfreier Stahl |