Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Kulturgefäße aus Glas
Description
Kulturgefäße werden kalibriert geliefert und besitzen zwei seitliche Anschlüsse und einen zentralen Füllanschluss. Alle Kulturgefäßteile lassen sich bei 121 °C und 15 psi 30 Minuten lang autoklavieren. Behälter sind bei Verwendung mit pathogenen Materialien vollständig verschließbar. Silikongekapselte Rührstäbe reduzieren die Möglichkeit, dass sich Zellen an der Oberfläche anhaften und wachsen. Sie können für diese biologischen Rührer einen kompletten Kulturgefäßsatz (Kolben, Rührstab und Verschlusskappen) oder nur einen Kolben zur Verwendung mit einem bereits vorhandenen Rührer bestellen.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.9 in. |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 65 mm |