Learn More
Technischer Puffer für pH DKD-zertifizierten pH 7,00 METTLER TOLEDO™
Beschreibung
- pH7.00
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zertifizierter Puffer-pH 7,00, 6 x 250 ml |
| pH | 7.00 |
| Menge | 250 mL |
| Verpackung | 6/Packung |