Learn More
Technische Pufferlösung pH 4,01, WTW™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
Technische Pufferlösungen für pH-Werte 2.00, 4.01, 7.00 sowie 10.01: 4.01 , 7.00. Dies ermöglicht die einfache Anpassung von Großpackungsgrößen an individuelle Anwendungsfälle. Puffer 10.0 ist ein Sonderfall: dieser eignet nur noch für inoLab™ Geräte der Serien 1 ,2 ,3, tragbare Messgeräte 3xx sowie verschiedene andere ältere Geräte. Alle modernen technischen Pufferlösungen sind PTB- (Physical Technical Government Agency) bzw. NIST-konform (National Institute of Standards and Technology, USA). Genauigkeit: pH-Wert ±0,03.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 4.01 |
| Menge | 250 ml |
| Verpackung | 25 Flaschen |