Learn More
Technische Pufferlösung pH 7
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10595505
Click to view available options
Menge:
250 ml
1000 ml
Verpackung:
10 Flaschen
1 Flasche
25 Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
250 Milliliter
Artikelnummer. 10595505
Marke: WTW 108725
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Präzise, NIST (National Institute of Standards and Technology) Traceable-Zertifikat; der pH-Wert ist zu ± 0,03 genau.
  • Präzise und NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) Traceable-Zertifikat, in Großpackungsgröße von 250 ml mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
  • Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
  • Sparsam im Gebrauch
  • Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7
Menge 1000 ml
Verpackung 10 Flaschen