Learn More
Beutel mit technischem Puffer, Mettler Toledo™
Product Code. 15339400
Change view
Click to view available options
Menge:
30 x 20 ml
Unit Size:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15339400 30 x 20 ml 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15339400 Supplier Mettler Toledo Online Supplier No. 30111134
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rückführbar auf die Primärstandards gemäß den vom NIST ausgewählten Referenzmaterialien.
  • Beutel garantieren frische Lösung für jede Kalibrierung
  • Anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 2
Menge 30 x 20 ml
Lösungstyp Puffer
Verpackung Beutel
compliance-icons
Product Identifier
  • buffer solution pH 2.00
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid anhydride, hydrochloric acid