Learn More
Technischer Kalibrierpuffer pH 10,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| pH | 10.01 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 20 ml |
| Lösungstyp | Puffer |
| Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
| Geruch | Geruchsneutral |