Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Moppbezug
Artikelnummer. 15732416 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Packungsgröße:
150 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15732416 37,5 x 67,5 cm 150 Stück
15742416 59 x 25 cm 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15732416 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX627C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus einer wasserstrahlverwinkelten Vliesmischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester
  • Die Stoffmischung verbindet die hohe Saugfähigkeit einer Naturfaser mit der Reinheit und Festigkeit eines synthetischen Wischtuchs
  • Dank der geringen Partikelzahl, der geringen Konzentration extrahierbarer Substanzen und der Kompatibilität mit Lösungsmitteln eignet sich TechniCloth™ ideal für das allgemeine Abwischen und die Kontrolle ausgelaufener Flüssigkeiten in kontrollierten Umgebungen
  • Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Saugfähigkeit und geringe extrahierbare Substanzen von entscheidender Bedeutung sind
  • Hervorragend geeignet zum Aufnehmen von wässrigen Flüssigkeiten
  • Ausgezeichnete Nass- und Trockenfestigkeit durch Polyester
  • Hohe Saugfähigkeit durch die Cellulose
  • Kompatibel mit den meisten Lösungsmitteln
  • Enthält keine chemischen Bindemittel
  • Geringe Konzentration extrahierbarer Substanzen
Spezifikation
Material Polyester-Zellulose
Abmessungen (L x B) 37,5 x 67,5 cm
Verpackungsmenge 150 Moppbezüge/Beutel