Learn More
Medline™ Handrefraktometer DIGIT-032, 0.0-32.0% Brix
Artikelnummer. 10034442
Change view
Click to view available options
:
Skalenbereich: 0-25 % Alkohol/Volumen
Artikelnummer.
10034442 Skalenbereich: 0-25 % Alkohol/Volumen
1 options
Artikelnummer. 10034442
Marke: Medline™ 8100.0320M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tragbares Zuckerrefraktometer im Kleinformat zur Messung niedriger Zuckerkonzentrationen. Medline™ CETI Digit-032 ATC Zuckerhandgerät Analoges Refraktometer mit automatischem Temperaturausgleich.
  • Zur Messung niedriger Zuckerkonzentrationen (außer bei Obst und Erfrischungsgetränken)
  • Automatische Temperaturkompensation
  • Hauptglasprisma, das mit einem chemisch beständigen Epoxid fixiert ist
  • Fokussierendes Okular mit weicher Augenmuschel aus Gummi
Spezifikation
Typ Zucker-Taschenrefraktometer
Scale Range 0 bis 25 Brix
Modell Gehäuse DIGIT-032
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 210 g
Abmessungen (L x B x H) 55 x 80 x 205 mm