Learn More
Medline™ Handrefraktometer DIGIT-080, 0.0-80.0% Brix
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zucker-Taschenrefraktometer |
| Scale Range | 0 bis 80 Brix |
| Modell | Gehäuse DIGIT-080 |
| Kalibrierung | Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser bei 20 ° |
| Menge | Je 1 |