Learn More
Medline™ Refractometer pocket DIGIT 090 sugar
Artikelnummer. 10313295
Ansicht ändern
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 42 Brix, 42 bis 71 Brix, 71 bis 90 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scale Range Packungsgröße
10313295 0 bis 42 Brix, 42 bis 71 Brix, 71 bis 90 Brix 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10313295 Lieferant Medline™ Lieferanten-Nr. 8100.0900M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 €
    801.60 € / 1 Stück
    Sparen 33.40 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Typ Taschenrefraktometer
Scale Range 0 bis 42 Brix, 42 bis 71 Brix, 71 bis 90 Brix
Modell Gehäuse DIGIT-090
Kalibrierung Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser bei 20 °
Menge Je 1