Learn More
Technico™ Taschenrefraktometer
Artikelnummer. 10156362
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 100 Salinität
0 bis 10 Brix
0 bis 15 Brix
28 bis 62 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10156362
Marke: Technico 8100.0150 M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Taschenrefraktometer
Scale Range 0 bis 15 Brix
Brechungsindex 1,333 bis 1,356
Modell DIGIT-015
Kalibrierung Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser bei 20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung niedriger Zuckerkonzentrationen und niedriger Brechungswerte
Gewicht (metrisch) 160 g
Abmessungen (L x B x H) 55 x 80 x 205 mm