Learn More
Technico™ Taschenrefraktometer
Artikelnummer. 10237752
Ansicht ändern
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 100 Salinität
0 bis 10 Brix
0 bis 15 Brix
28 bis 62 Brix
58 bis 90 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scale Range Packungsgröße
10237752 58 bis 90 Brix -
10156362 0 bis 15 Brix 1 Stück
10553353 28 bis 62 Brix -
10474273 0 bis 10 Brix 1 Stück
10422363 0 bis 100 Salinität -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10237752 Lieferant Technico Lieferanten-Nr. 8145.5890M
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Taschenrefraktometer
Scale Range 58 bis 90 Brix
Modell DIGIT-5890 ATC
Kalibrierung Nullkalibrierung mit kalibrierter Flüssigkeit 58 % Brix zwischen 10 und 30 °C
Skalentyp Brix
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe Honigkonzentrationen mit automatischer Temperaturkompensation
Gewicht (metrisch) 250 g
Abmessungen (L x B x H) 55 x 80 x 205 mm