Learn More
Technico™ Taschenrefraktometer
Artikelnummer. 10474273
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 100 Salinität
0 bis 10 Brix
0 bis 15 Brix
28 bis 62 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10474273
Marke: Technico 8145.0001
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Taschenrefraktometer
Scale Range 0 bis 10 Brix
Modell DIGIT-010 ATC
Kalibrierung Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser zwischen 10 und 30 °C.
Skalentyp Brix
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung niedriger Zuckerkonzentrationen oder Schneiden mit automatischer Temperaturkompensation
Gewicht (metrisch) 140 g
Abmessungen (L x B x H) 55 x 80 x 225 mm