Learn More
Technico™ Taschenrefraktometer
Artikelnummer. 10553353
Ansicht ändern
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 100 Salinität
0 bis 10 Brix
0 bis 15 Brix
28 bis 62 Brix
58 bis 90 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scale Range Packungsgröße
10553353 28 bis 62 Brix -
10156362 0 bis 15 Brix 1 Stück
10474273 0 bis 10 Brix 1 Stück
10422363 0 bis 100 Salinität -
10237752 58 bis 90 Brix -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10553353 Lieferant Technico Lieferanten-Nr. 8100.2862
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Taschenrefraktometer
Scale Range 28 bis 62 Brix
Modell Gehäuse DIGIT-2862
Kalibrierung Gesättigte Salzlösung bei 29,6 %
Skalentyp Brix
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der mittleren Konzentrationen von Zucker
Gewicht (metrisch) 180 g
Abmessungen (L x B x H) 55 x 80 x 205 mm