Learn More
Technico™ Taschenrefraktometer
Artikelnummer. p-8009746
Change view
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 100 Salinität
0 bis 10 Brix
0 bis 15 Brix
28 bis 62 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scale Range unitSize
10156362 0 bis 15 Brix 1 Stück
10553353 28 bis 62 Brix -
10474273 0 bis 10 Brix 1 Stück
10422363 0 bis 100 Salinität -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10156362 Lieferant Technico Lieferanten-Nr. 8100.0150 M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Taschenrefraktometer
Scale Range 0 bis 15 Brix
Brechungsindex 1,333 bis 1,356
Modell DIGIT-015
Kalibrierung Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser bei 20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung niedriger Zuckerkonzentrationen und niedriger Brechungswerte
Gewicht (metrisch) 160 g
Abmessungen (L x B x H) 55 x 80 x 205 mm