Learn More
Tecloftalam Imide, TRC
Artikelnummer. 30426816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426816 10 mg -
30426815 25 mg 25 Milligramm
30411424 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426816 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01371010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26491-30-5
Summenformel C14 H3 Cl6 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 429.9
Synonym 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, 3,4,5,6-tetrachloro-N-(2,3-dichlorophenyl)- (8CI), Tecloftalam-imide
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2,3-Dichlorophenyl)Isoindol-1,3-Dion
SMILES Clc1cccc(N2C(=O)c3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3C2=O)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tecloftalam Imide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H3Cl6NO2/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(21)23)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H
Formelmasse 426.8295