Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Teclu Brenner
Artikelnummer. 10671442
Change view
Click to view available options
Gastyp:
Erdgas
Propan
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gastyp unitSize
10671442 Erdgas 1 Stück
10702312 Propan 1 Stück
2 options
Brenner nach DIN30665 können nicht vollständig abgeschaltet werden. Eine kleine Flamme brennt weiter, selbst wenn das Nadelventil oder der Absperrhahn ausgeschaltet sind. Der Gasstrom ist über den zentralen Absperrhahn im Labor zu unterbinden.
Artikelnummer. 10671442
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 1210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brenner nach DIN30665 können nicht vollständig abgeschaltet werden. Eine kleine Flamme brennt weiter, selbst wenn das Nadelventil oder der Absperrhahn ausgeschaltet sind. Der Gasstrom ist über den zentralen Absperrhahn im Labor zu unterbinden.
Führen Sie mit dem Usbeck Laborgeräte™ Teclubrenner Experimente bei höheren Temperaturen durch. Er ist für die Verwendung mit Erdgas und Propan geeignet und erreicht Temperaturen bis 1600 °C.
  • Luftregulierung
  • Nadelventil
  • Variante des Bunsenbrenners
Spezifikation
Produkttyp Teclu Brenner
Gastyp Erdgas
Durchmesser (metrisch) 17 mm (Kopf)
Außendurchmesser (metrisch) Mischrohr 14 mm
Höhe (metrisch) 165  mm
Max. Temperatur (metrisch) 1520 °C
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 260 g