Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Teclu Brenner
Führen Sie mit dem Usbeck Laborgeräte™ Teclubrenner Experimente bei höheren Temperaturen durch. Er ist für die Verwendung mit Erdgas und Propan geeignet und erreicht Temperaturen bis 1600 °C.
71.65 € - 91.75 €
Spezifikation
Produkttyp | Teclu Brenner |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 17 mm (Kopf) |
Außendurchmesser (metrisch) Mischrohr | 14 mm |
Höhe (metrisch) | 165 mm |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Benachrichtigungen:
Brenner nach DIN30665 können nicht vollständig abgeschaltet werden. Eine kleine Flamme brennt weiter, selbst wenn das Nadelventil oder der Absperrhahn ausgeschaltet sind. Der Gasstrom ist über den zentralen Absperrhahn im Labor zu unterbinden.
Produktcode | Marke | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10671442
|
Usbeck Laborgeraete™
1210 |
Erdgas |
71.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10702312
|
Usbeck Laborgeraete™
1221 |
Propan |
91.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Luftregulierung
- Nadelventil
- Variante des Bunsenbrenners
Spezifikation
Teclu Brenner | |
14 mm | |
Je 1 |
17 mm (Kopf) | |
165 mm | |
260 g |