Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Teclu-Sicherheitsbrenner
Beschreibung
- Für den Betrieb mit Erdgas oder Propangas
- Mit Nadelventil
- Mit DVGW-Zertifizierung
- Mit Luftregulierblende
- Durch schwere, hochwertige Materialien besonders guter Stand
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bunsen Burner |
| Gastyp | Erdgas |
| Material | Brass |
| Beschreibung | Gas consumption approx. 116 L/h (0.0813 kg/h), Heating capacity approx. 3398 kJ/h |
| Wärmewert | 3398 kJ/h |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | Nadelventil |