Learn More
Fisherbrand™ Teclu-Sicherheitsbrenner mit NF-Anschluss und 13 mm-Öffnung
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
- Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
- Öffnung mit 13 mm Durchmesser
- Mit Gasregulierungs-Nadelventil
- Speziell konstruierte, integrierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
- Geeignet für Glasarbeiten und Löten
- Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NF-Schraubanschluss G 0,5 in |
| Gastyp | Methan, Erdgas |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasarbeiten und Löten |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | NF-Anschluss |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Teclu-Sicherheitsbrenner |