Learn More
Fisherbrand™ Burner teclu safety cut out 13mm
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
103.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Teclu-Sicherheitsbrenner |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasarbeiten und Löten |
Höhe (metrisch) | 150 mm |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12872144
|
Fisherbrand™
|
Erdgas, Methan |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11709787
|
Fisherbrand™
|
Butan, Propan, Flüssiggas |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
- Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
- Öffnung 13 mm Durchmesser
- Mit Gasregulierungs-Nadelventil
- Speziell konstruierte, integrierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
- Geeignet für Glasarbeiten und Löten
- Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
Spezifikation
Teclu-Sicherheitsbrenner | |
Glasarbeiten und Löten | |
Je 1 |
13 mm | |
150 mm |