Learn More
Value Plastics T-Rohrverschraubung mit 200er-Serie-Schlauchanschluss
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Widerhaken sorgen für sicheren Halt im Inneren von flexiblen Schläuchen. Die T-förmige Ausrichtung bietet Flexibilität und Vielseitigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Verpackungsmenge | 25/Pk. |
| Auslassanschluss | Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | Gammastrahlung, Ethylenoxid (EtO), Elektronenstrahl und Autoklav |
| Form | T-förmig |
| Material (Dichtung) | Polypropylen |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.