Learn More
TEF1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18607332 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607332 0.02 mL 0.02 Milliliter
18669741 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18607332 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2940350.02ml
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
TEF1 Polyclonal antibody specifically detects TEF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TEF1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP Assay
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:20-1:50
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias NTEF-1, protein GT-IIC, TEA domain family member 1 (SV40 transcriptional enhancer factor), TEAD-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human TEF1 (NP_068780.2). APSVPAWQGRSIGTTKLRLVEFSAFLEQQRDPDSYNKHLFVHIGHANHSYSDPLLESVDIRQIYDKFPEKKGGLKELFGKGPQNAFFLVKFWADLNCNIQD
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7003
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.