Learn More
Robin™ Wasserbad aus Teflon
Artikelnummer. 11959687
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
11 l
26 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11959687
Marke: Robin™ PE830
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use the Teflon Water Bath to incubate samples in acids/bases or sea water at a constant temperature over a long period of time. Suitable for flasks, bottles, and racks.
Bain-marie +100 °C PTFE-Tank
  • PTFE-Tank für Säuren/Basen und Meerwasser
  • Volumen 5 bis 26 l
  • Erreicht Siedepunkt
  • Regulierung von Umgebungstemperatur (+5 °C) bis +100 °C
  • Anzeige des Sollwertes durch graduiertes Potentiometer, Auflösung 1 °C
  • Sicherheit vor Überhitzung
  • Festgelegt auf +130 °C, durch Thermosicherung
  • Teflonbeschichteter Tank
  • Dies ist der einzige Schutz gegen korrosive Chemikalien: Säuren, Basen, auch für Meerwasser geeignet
  • PTFE-Schicht 40 m, eliminiert die Auswirkungen der Elektrolyse auf die Tankwände
  • Funktioniert nicht trocken
  • Die Verwendung des Bades mit korrosiven Produkten muss unter einer Haube erfolgen
  • Stromversorgung 230 V, 50 Hz
  • Analoges Bad
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 11 l
Temperaturbereich 5°C bis 100°C
Material PTFE
Temperaturauflösung 1 °C
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz