Learn More
Robin™ Wasserbad aus Teflon
Artikelnummer. 11969687
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
11 l
26 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11969687 26 l 1 Stück
11949687 5 l 1 Stück
11959687 11 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11969687 Lieferant Robin™ Lieferanten-Nr. PE810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1762.12 €
    1635.30 € / 1 Stück
    Sparen 126.82 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie das Teflon-Wasserbad, um Proben über einen längeren Zeitraum in Säuren/Basen oder Meerwasser bei konstanter Temperatur zu inkubieren. Geeignet für Kolben, Flaschen und Gestelle.
Bain-marie +100 °C PTFE-Tank
  • PTFE-Tank für Säuren/Basen und Meerwasser
  • Volumen 5 bis 26 l
  • Erreicht Siedepunkt
  • Regulierung von Umgebungstemperatur (+5 °C) bis +100 °C
  • Anzeige des Sollwertes durch graduiertes Potentiometer, Auflösung 1 °C
  • Sicherheit vor Überhitzung
  • Festgelegt auf +130 °C, durch Thermosicherung
  • Teflonbeschichteter Tank
  • Dies ist der einzige Schutz gegen korrosive Chemikalien: Säuren, Basen, auch für Meerwasser geeignet
  • PTFE-Schicht 40 m, eliminiert die Auswirkungen der Elektrolyse auf die Tankwände
  • Funktioniert nicht trocken
  • Die Verwendung des Bades mit korrosiven Produkten muss unter einer Haube erfolgen
  • Stromversorgung 230 V, 50 Hz
  • Analoges Bad
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 26 l
Temperaturbereich 5 bis 100 °C
Material PTFE
Temperaturauflösung 1 °C
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz