missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEFM Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18634262 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18634262 0.02 mL 0.02 Milliliter
18670162 0.1 mL 0.01 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18634262

Marke: Novus Biologicals NBP2940800.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TEFM Polyclonal antibody specifically detects TEFM in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TEFM
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias C17orf42, chromosome 17 open reading frame 42, FLJ22729, MGC24674, TEFM, transcription elongation factor of mitochondria, transcription elongation factor, mitochondrial
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 36-210 of human TEFM (NP_078959.3). KSTTPKKITPNVTFCDENAKEPENALDKLFSSEQQASILHVLNTASTKELEAFRLLRGRRSINIVEHRENFGPFQNLESLMNVPLFKYKSTVQVCNSILCPKTGREKRKSPENRFLRKLLKPDIERERLKAVNSIISIVFGTRRIAWAHLDRKLTVLDWQQSDRWSLMRGIYSSS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Endocrinology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79736
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.