Learn More
TEKT2 Antibody (OTI1E11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen TEKT2
Klon OTI1E11
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306171
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45043-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306399
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45043-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TEKT2 Monoclonal antibody specifically detects TEKT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
TEKT2
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
h-tektin-t, TEKTB1tektin-B1, tektin 2 (testicular), tektin-2, Tektin-B1, TEKTIN-T, Testicular tektin, Testicular tektin B1-like protein
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human TEKT2(NP_055281) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI1E11
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
27285
IgG1
>95%