missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEKT2 Antibody (OTI1E6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45042-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TEKT2 Monoclonal antibody specifically detects TEKT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| TEKT2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1E6 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| h-tektin-t, TEKTB1tektin-B1, tektin 2 (testicular), tektin-2, Tektin-B1, TEKTIN-T, Testicular tektin, Testicular tektin B1-like protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human TEKT2(NP_055281) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 27285 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur