missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEL2 Antibody (8B6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TEL2 Monoclonal antibody specifically detects TEL2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| TEL2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 8B6 | |
| Western Blot 1:1000 - 1:4000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:100, Immunoprecipitation 1:500 - 1:1000 | |
| CLK2, DKFZp434A073, EC 1.1.1.27, EC 2.7.11.1, HCLK2, KIAA0683FLJ10924, Protein clk-2 homolog, TEL2, TEL2, telomere maintenance 2, homolog (S. cerevisiae), telomere length regulation protein TEL2 homolog | |
| TEL2, telomere maintenance 2, homolog(S. cerevisiae) - (Uniprot# Q9Y4R8) | |
| 100 μg | |
| Direct Reversal of DNA Damage | |
| 9894 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?