Learn More
TEL2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18437400 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18437400 25 μL 25 Mikroliter
18229425 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18437400
Marke: Novus Biologicals NBP18176125ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
TEL2 Polyclonal specifically detects TEL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TEL2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias CLK2, DKFZp434A073, EC 1.1.1.27, EC 2.7.11.1, HCLK2, KIAA0683FLJ10924, Protein clk-2 homolog, TEL2, TEL2, telomere maintenance 2, homolog (S. cerevisiae), telomere length regulation protein TEL2 homolog
Gensymbole TELO2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SKAVLICLAQLGEPELRDSRDELLASMMAGVKCRLDSSLPPVRRLGMIVAEVVSARIHPEGPPLKFQYEEDELSLELLALASPQPAGDGASEAGTSLVPATA
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9894
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG