Learn More
Vileda Professional™ Telescopic Handle, Maxi
Click to view available options
Autoklavierbar:
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Aluminum handle extends from 9 ft. (274 cm) to 15 ft. (457.2 cm)
- Lightweight, ergonomic and extrememly durable
- Autoclavable
- Color coded rings (blue, red, yellow green) to reduce cross contamination
- Can be used with all CE Above The Floor Tools™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rahmengriff |
| Farbe | Silbern, Blau |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Größe | Ausziehbar von 9 bis 15 Fuß |
| Menge | 5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle CE Above The Floor Tools (Geräte für oberhalb des Bodens) |
| Material | Aluminium |