Learn More
Thermo Scientific™ Teleshake Magnetschüttelsystem
Artikelnummer. 10448791 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V (EU)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
10448791 230 V (EU) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10448791
Marke: Thermo Scientific™ 50094320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie leistungsstarke Schüttelanwendungen mit 100 bis 2000 U/min mit diesem ferngesteuerten, verschleißfreien magnetischen Schüttelsystem.
Nutzen Sie leistungsstarke Schüttelanwendungen von 100 bis 2000 U/min. mit dem Thermo Scientific™ Teleshake Magnetschüttelsystem, einem ferngesteuerten, verschleißfreien magnetischen Schüttelsystem für integrierte Schüttelanwendungen. Geeignet für Mikrotiterplatten mit 96 bzw. 384 Wells.
  • Einfache Integration in automatisierte Systeme und Plattformen dank kleiner Stellfläche
  • Gleichzeitige Steuerung von bis zu 14 Schüttlern über RS-232-Schnittstelle
  • Starke Schüttelbewegungen von 100 bis 2.000 U/min mit einer Amplitude von 2 mm
  • Schnelles Umschalten zwischen kreisförmiger und linearer Bewegung
  • Minimale bewegte Massen, daher geringe Vibrationsübertragung auf den Montagebereich
  • Integrierte Gewinde und Bohrungen für die Montage auf Roboterarbeitsplätzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 100 bis 2.000 U/min
Spannung 230 V (EU)
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Amplitude 2 mm
Produkttyp Schüttler
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Höhe (angloamerikanisch) 1,85 in.
Höhe (metrisch) 47 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,74 in.
Breite (metrisch) 146 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 % bei 5 bis 40 °C.
Enthält Steuereinheit, 230 V EU
Anzahl Positionen 1