Learn More
Tellur(IV)-bromid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375737
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375737 10 g -
11385737 50 g 50 Gramm
11365737 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043439.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-27-3
Summenformel Br4Te
Molekulargewicht (g/mol) 447.22
MDL-Nummer MFCD00049575
InChI-Schlüssel PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC-Name Tetrabrom-λ⁴-tellan
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 420°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Tellurium (IV) bromide
Schmelzpunkt 380°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Löslichkeitsinformationen It reacts with water and ethanol.
Formelmasse 447.27
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.31 g/mL at 15°C