missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telmisartan Acyl-Beta-D-Glucuronid, TRC

Artikelnummer. 30134048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134048 2.5 mg 2.50 Milligramm
30010870 5 mg 5 Milligramm
30010032 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0170102.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 250780-40-6
Summenformel C39 H38 N4 O8
Molekulargewicht (g/mol) 690.74
Synonym Telmisartan Acyl-B-D-Glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-[2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-Propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoyl]oxyoxan-2-Carboxylsäure
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)c6nc7ccccc7n6C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Telmisartan Acyl-beta-D-glucuronide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H38N4O8/c1-4-9-30-41-31-21(2)18-24(36-40-27-12-7-8-13-28(27)42(36)3)19-29(31)43(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)38(49)51-39-34(46)32(44)33(45)35(50-39)37(47)48/h5-8,10-19,32-35,39,44-46H,4,9,20H2,1-3H3,(H,47,48)/t32-,33-,34+,35-,39-/m0/s1
Formelmasse 690.269
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.