Learn More
TEMED (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Código de producto. p-28821
Click to view available options
Menge:
26 mL
130 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
20 Gramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10689543
Marca: Fisher BioReagents BP15020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Zur Polymerisation von Acrylamid/Bis-Acrylamid
TEMED ist ein häufig verwendeter Katalysator für die Polymerisation von Acrylamid/bis-Acrylamid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-18-9
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material TEMED
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Farblos
Dichte 0.770g/cm³
pH 8.0 to 8.5
Siedepunkt 120°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥97 % (by titration)
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Menge 26 mL
UN-Nummer 2372
Merck Index 15, 9277
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) ≥97%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado